Learn More
Bel-Art™ Mini Magnifier
Código de producto. 10216204
Cambiar vista
Click to view available options
Aumento:
1.75x
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Aumento Tamaño de la unidad
10216204 1.75x cada uno
1 options
Código de producto. 10216204 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F378650000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    248.76€ / paquete de 1
    Ahorro 45.24€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Proporciona un aumento de portaobjetos, placas o geles colocados en el Mini Light Box II sin necesidad de usar las manos.
  • Se inclina para una óptima visualización
  • Mide 10,5 x 14,3 x 17,2cm
  • También es útil para ver placas de rayos X, geles teñidos, diapositivas o texto
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Observación ampliada de placas Petri, portaobjetos, geles o texto
Para utilizar con (equipo) Scienceware™ Mini Light Box II
Altura (imperial) 6,7 in
Altura (métrico) 17,2 cm
Longitud (imperial) 6,25 in
Longitud (métrico) 15,8 cm
Peso (imperial) 13 oz
Peso (métrico) 368,5 g
Anchura (imperial) 5,9 in
Anchura (métrico) 14,900 cm
Diameter (Englis) Lens 5,5 in
Diameter (Metric) Lens 140 mm
Aumento 1.75x
Material Lente de vidrio
Tipo de producto Lupa, mini