Learn More
Bel-Art™ Bandejas para portaobjetos de microscopio SP Scienceware™
Código de producto. 10126903
Cambiar vista
Click to view available options
Cada bandeja almacena 20 portaobjetos estándar de 25 x 75 mm
Código de producto.
10126903 Cada bandeja almacena 20 portaobjetos estándar de 25 x 75 mm
1 options
Código de producto. 10126903 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H445810000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.45€
    89.03€ / paquete de 6
    Ahorro 8.42€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El fondo de poliestireno blanco ofrece un buen contraste visual para la visualización de tintes y tinciones
White polystyrene background provides good visual contrast for viewing dyes and stains
  • Almacena portaobjetos en posición horizontal para ofrecer una visibilidad completa
  • El práctico corte para dedos facilita la extracción de los portaobjetos
  • Cada bandeja almacena 20 portaobjetos estándar de 1 x 3 pulg (25 x 75 mm)
  • Se puede utilizar de forma independiente o almacenar cómodamente en la bandeja para portaobjetos (n.° fabr. 445830000, se vende por separado)
  • Dimensiones: 17 x 34 cm
Especificaciones
Tipo Slide Storage Tray
Capacidad para portaobjetos 20
Color Blanco
El dispositivo tiene 20
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos de microscopio
Material Poliestireno