Learn More
Bel-Art™ Microembudos
Descripción
- Los embudos de polipropileno son esterilizables en autoclave a vapor °a 121 °C (250 °F).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 8,1 mL |
| Diámetro del tubo (métrico) | 0,8cm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 5.05 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Para microtrabajos, buretas de llenado, manómetros y frascos pequeños |
| Tipo de producto | Embudo de llenado |