Learn More
Bel-Art™ Dispensador de medición-Matic
Código de producto. 10123714
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10123714 500 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10123714 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F116540000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.70€
    30.61€ / paquete de 1
    Ahorro 5.09€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Al apretar se fuerza el volumen deseado, de 5 ml a 25 ml, de líquido a través del tubo hasta el vaso.
  • Cuando se libera presión, el exceso de líquido vuelve al frasco para un vertido sin derrames
  • El recipiente de dispensación de polipropileno se desliza sobre un tubo de suministro de polipropileno que se acopla a un frasco de almacenamiento de polietileno de baja densidad
  • Un tapón hueco suministrado sirve como protección contra el polvo
Especificaciones
Capacidad 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Translúcido
Material LDPE
N.° por paquete 1
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Dropper Capacity 16 oz
Graduated No
Boca Estrecho, de rosca
Altura (métrico) 241.3 mm
Anchura (imperial) 3,07 in
Longitud (imperial) 9,5 in
Altura (imperial) 9,5 in
Material del cierre Polietileno
Tamaño del tapón 18 mm
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Tapón hueco
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16 oz
Forma Cilíndrico
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frascos de dispensación