Learn More
Bel-Art™ Manomark™ Bolígrafos
Código de producto. 11725084
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Varios
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11725084 Negro 12 PCS
11715084 Varios paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11725084 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F133770001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    108.93€ / paquete de 12
    Ahorro 22.07€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Marcas en resinas de fluoropolímero de PTFE, vidrio, madera, plásticos, metal, papel y tela.
  • La tinta a base de solvente es resistente a los hidrocarburos, al agua y °a temperaturas de 0 °C a 155 °C (32 °F a 310 °F).
  • Las marcas se pueden borrar con alcohol
  • El sello exclusivo evita el secado si el lápiz se deja sin tapar
Especificaciones
Estilo de punta Punta de fieltro
Tipo de producto Bolígrafo
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Marcas en resinas de fluoropolímero de PTFE, vidrio, madera, plástico, metal, papel y tela
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 310 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 155 °C
Cantidad 12 paq.