Learn More
Bel Art™ Bastidores de separación de perlas magnéticas
Código de producto. 17840839 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Placa de tubos para PCR (96 pocillos)
Tubos (2 ml)
Tubos (5 a 15 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
17840839 Placa de tubos para PCR (96 pocillos) cada uno
16640584 Tubos (5 a 15 ml) cada uno
16650584 Tubos (2 ml) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17840839 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F199000003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las potentes gradillas retienen las esferas magnéticas para poder añadir o decantar los ligandos de afinidad o las soluciones de enjuague en los ensayos.
  • Las potentes gradillas retienen las esferas magnéticas para poder añadir o decantar los ligandos de afinidad o las soluciones de enjuague en los ensayos
  • Los potentes imanes fijan rápidamente las esferas
  • El émbolo con resorte en los manguitos de los tubos de los modelos de 1,5 a 50 ml permite secuestrar las microesferas a varias alturas a lo largo de la pared del tubo
  • Basta con girar el tubo para conseguir una mezcla eficaz de las microesferas
  • El modelo de placa de PCR de 96 pocillos tiene 24 imanes que sujetan firmemente la placa mientras atraen las microesferas a la pared de los tubos
  • El modelo de microplaca de fondo plano tiene imanes que cubren todo el espacio para aceptar todas las microplacas estándar con cualquier número de pocillos; 6, 12, 24, 48, 96, etc.
  • Las gradillas se ajustan a las microplacas siguiendo ANSI estándares
  • El acrílico transparente permite ver sin obstáculos el contenido del tubo
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Admite Placa de tubos para PCR (96 pocillos)
Material Imanes de neodimio, acrílico
Posiciones 1
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios generales, inmunología, proteómica, genómica, métodos de separación
Tipo de producto Bandeja de separación de microesferas magnéticas
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 25 mm
matriz, red, conjunto 1 x 1
Anchura (métrico) 90 mm