Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Icewares Round Floating Tube Racks
Código de producto. 12646455
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Posiciones:
30
44
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Posiciones unitSize
12646455 Azul 30 cada uno
12686445 Negro 30 cada uno
12606455 Rojo 30 cada uno
12636445 Negro 44 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12646455 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor M188480021
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Excellent insulating properties for keeping temperature sensitive samples in an optimal environment
  • Tubes are easy to insert
  • Expanded polymer foam holds tubes secure; allows them to come out easily when needed
  • Float in water, dry ice alcohol slurries or liquid nitrogen
  • Temperature range: -196° to +100°C (-321° to +212°F)
  • Chemical resistant
  • Impervious to moisture and odors
  • Unbreakable under normal use conditions
  • Fit in either the 2.5 or 4.0 liter Magic Touch Ice Buckets
  • Thin Round Test Tube Racks
    • Thickness 0.375 in. (1cm)
    • Hold up to 44 x 1.5mL microcentrifuge tubes
    Thick Round Test Tube Racks
    • Thickness 0.625 in. (1.7cm)
    • Hold up to 30 x 15mL conical or 30 x 14mL Falcon™ tubes
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Azul
Admite Tubes (15 mL)
Material Polymer Foam
Posiciones 30
Tipo de producto Tube Rack