Learn More
Bel-Art™ Raspador rígido largo SP Scienceware™
Código de producto. 10657501
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
28,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del mango (métrico) Tamaño de la unidad
10657501 28,5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 10657501 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H368200000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.70€
    65.03€ / paquete de 1
    Ahorro 7.67€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El raspador plano incluye un borde raspador recto de tipo cincel cuya forma puede modificarse.
  • Fabricado con poliimida de nailon reforzado con vidrio
  • Largo de la hoja: 14cm (5,5 in)
  • Temperatura máxima: 82 °C (180 °F)
Especificaciones
Longitud de la hoja (imperial) 5,5 in
Longitud de la hoja (métrico) 14 cm
Anchura de la hoja (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) de la hoja 6,3 cm
Longitud del mango (imperial) 11,2 in
Longitud del mango (métrico) 28,5 cm
Tipo de producto Raspador rígido
Material Nailon de poliimida reforzado con vidrio