Learn More
Bel-Art™ Cucharones de mango largo
Código de producto. 11352214
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
500 ml
1000 mL
Longitud del mango (métrico):
0,9 m
1,8 m
3,7 m
3,7m
Longitud del mango (imperial):
3 pies
6 pies
12 pies
Incluye:
Mango de dos piezas
Mango de una pieza
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud del mango (métrico) Longitud del mango (imperial) Incluye unitSize
11352214 1000 mL 1,8 m 6 pies Mango de una pieza cada uno
11302214 500 mL 0,9 m 3 pies Mango de una pieza cada uno
11322214 500 mL 3,7 m 12 pies Mango de dos piezas cada uno
11362214 1000 mL 3,7 m 12 pies Mango de dos piezas cada uno
11332214 500 ml 3,7m 12 pies Mango de una pieza cada uno
11312214 500 mL 1,8 m 6 pies Mango de una pieza cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11352214 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F367810032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    117.46€ / paquete de 1
    Ahorro 1.54€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Las manijas soldadas facilitan la toma de muestras de tanques, cubas, lagos, etc. Los cucharones de plástico de polietileno de alta densidad flotantes no se oxidan ni se corroen y brindan resistencia química.
  • Los cucharones de polietileno de alta densidad no se oxidan ni corroen
  • Proporciona una excelente resistencia química
  • El mango está soldado al recipiente rígido en un ángulo de 45°.° ángulo
  • El extremo del mango incluye un gancho para colgar
  • Diámetro del mango: 29 mm (1,13 in)
Specifications
Tipo de producto Cacillo
Material HDPE
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Incluye Mango de una pieza
Tipo de mango Largo
Capacidad (imperial) 32 oz
Capacidad (métrico) 1000 mL
Para utilizar con (aplicación) Para facilitar el muestreo desde depósitos, cubas y lagos
Diámetro del mango (imperial) 1,13 in
Diámetro del mango (métrico) 2,9 cm
Longitud del mango (imperial) 6 pies
Longitud del mango (métrico) 1,8 m