Learn More
Bel-Art™ Cajas de almacenamiento de polietileno revestidas de plomo
Código de producto. 31337570
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
8 x 12 x 8 in. (20 x 30 x 20 cm)
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
31337570 8 x 12 x 8 in. (20 x 30 x 20 cm)
1 options
Código de producto. 31337570 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F249600002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00€
    1118.25€ / paquete de 1
    Ahorro 236.75€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Para almacenar viales de isótopos, instrumentos y herramientas contaminados, muestras radiactivas, soluciones o residuos.
  • 0,76 mm (0,030 in) Escudo de plomo grueso revestido de 6,4 mm (0,25 in) polietileno grueso de alta densidad
  • Cada caja está cubierta con la misma construcción de plomo/polietileno con 32 mm (1,25 in) Superposición externa diseñada para evitar el escape de radiación
  • Apertura del mango: 89 x 29 mm (3,5 x 1,125 in)
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8 x 12 x 8 in. (20 x 30 x 20 cm)
Para utilizar con (aplicación) Para almacenar viales de isótopos, instrumentos y herramientas contaminados, muestras radiactivas, soluciones o desechos.
Altura (imperial) 8 in
Altura (métrico) 20cm
Longitud (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 20cm
Tipo de producto Caja de almacenamiento forrada de plomo
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30cm
Capacidad 10 L
Material Polietileno