Learn More
Bel-Art™ Soporte de celosía
Código de producto. 16386285
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
72,5 cm
Código de producto. Altura (métrico)
16386285 72,5 cm
1 options
Código de producto. 16386285 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F389940000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.40€
    242.00€ / paquete de 1
    Ahorro 48.40€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Proporciona la máxima capacidad para artículos pequeños y livianos, como cristalería, y artículos pesados, como agitadores mecánicos.
  • Base extendida y tres varillas de soporte de aluminio rígidas y espaciadas uniformemente
  • Base de polipropileno ponderada para uso en condiciones corrosivas severas
  • Resistente a las manchas y proporciona máxima estabilidad.
  • Viene con tres varillas de aluminio sólido atornilladas de forma segura a la base.
  • Usado con Bel-Art Abrazaderas con n.º de pieza. H18354-0000 y H18350-0000
Información de órdenes
Las barras horizontales se venden por separado
Especificaciones
Material Polipropileno, Aluminio
Altura (métrico) 72,5 cm
Longitud (imperial) 48 in
Longitud (métrico) 122 cm
Anchura de la base (imperial) 8,46 in
Anchura de la base (métrico) 21.48 cm
Incluye Tres varillas de aluminio espaciadas uniformemente
Tipo de producto Soporte de celosía
Para utilizar con (equipo) Bel-Art abrazaderas
Cantidad 1