Learn More
Bel-Art™ Embudo de tambor industrial grande
Código de producto. 15365891
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
42,5cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
15365891 42,5cm cada uno
1 options
Código de producto. 15365891 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H147160000
Permite al usuario llenar bidones y recipientes de forma segura
  • Construcción de una sola pieza y 6,35 mm (0,25 in) Espesor resistente al uso industrial.
  • La sección cilíndrica superior mide 36 cm de diámetro exterior x 13 cm de alto (15 x 5 in). con una distancia de 2,54 cm (1 in) brida superior ancha
  • El cono de 45 grados mide 11 cm (4,5 in). de alto y 14 cm (5,5 in) vástago largo que se estrecha a partir de 51 mm (2 in) hasta 44 mm (1,75 in) de D.E.
  • La altura total es de 39 cm (15,5 in).
  • El volumen es de 25L (6,7 gal). o 1550 pulgadas cúbicas
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 42,5cm
Capacidad (métrico) 18 l
Material Polietileno
Altura (métrico) 38 cm
Incluye 11 cm de alto 45 °Cono
Longitud del tubo (métrico) 12,6cm
Tipo de producto Embudo de uso general