Includes
Los frascos de lavado con etiqueta de seguridad incluyen códigos y símbolos del Departamento de Transporte (DOT) y de la NFPA (asociación nacional de protección contra incendios de EE. UU.), Chemmical Abstract Service (servicio de informes técnicos de productos químicos) (CAS), símbolos de equipos de protección e información de los órganos de destino.
- Frascos impresos de fácil lectura
- Boca ancha 53 mm (2 in) Botella para fácil rellenado
- Translúcido, LDPE resistente a los disolventes
- El de hipoclorito de sodio es de LDPE blanco para su protección frente a la luz de 230 a 450 nm
- El tolueno es el frasco de LDPE rojo
- Tapón de polipropileno con diseño a prueba de fugas
- Los frascos pueden adquirirse por separado o en packs de gran variedad que incluyen agua, acetona, metanol, etanol, isopropanol y tolueno
Compliance
Requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 500 ml |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Isopropanol |
| Material | LDPE, Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Amarillo |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | ancho, de rosca |
| Mostrar más |