Learn More
Bel Art™ Desecador de vacío redondo Lab Companion
Descrizione
Includes
Bandeja de desecante (los desecantes se venden por separado)
- Los desecadores de vacío de alta calidad proporcionan una integridad de vacío que dura tres veces más que un desecador de vacío promedio, lo que redunda en un menor mantenimiento y una mayor tranquilidad.
- Capaces de mantener un vacío de 29 in de Hg durante más de 72 horas a temperatura ambiente, permanecen herméticos, lo que permite un almacenamiento confiable o experimentos durante períodos prolongados.
- Viton™ La válvula de 3 vías ofrece una aspiración de vacío, una liberación de vacío o un intercambio de gases constantes y uniformes.
- Su estructura transparente de policarbonato es duradera, fácil de limpiar y resistente a los productos químicos, además de permitir una visualización rápida del contenido del desecador.
- Los modelos de bloqueo UV tintados en color ámbar bloquean el 100 % de la luz UVA, B y C para minimizar los daños o la decoloración de las muestras fotosensibles.
- Utilícela con cualquier vacío con capacidad de aire libre de 42,47 l (1,5 pies cúbicos) por minuto (CFM) o superior.
- La verificación del nivel de vacío se simplifica con un medidor de vacío analógico incorporado en la parte superior de la unidad.
- La junta tórica de silicona de alta calidad y el anillo de bloqueo especialmente diseñado permiten una capacidad de vacío excepcional prácticamente sin fugas.
- El anillo de bloqueo asegura las mitades superior e inferior cuando la aspiradora no está en uso; brinda mayor comodidad y seguridad al mover la unidad.
- Seis modelos para elegir; Volumen interno de 6, 10 y 20 litros en color ámbar transparente o con bloqueo UV.
Specifica
Specifica
| Color | Ámbar para luz UV |
| Material | Policarbonato |
| Tipo de producto | Desecador para vacío |
| Incluye | Bandeja de desecante, manómetro analógico integrado, junta tórica de silicona y anillo de bloqueo, válvula de 3 vías Viton™ |
| Carga máx. del estante | 25 kg |
| N.º de estantes | 1 |
| Modelo | Redondo |
| Volumen (imperial) | 0,7 pies cúb. |
| Volumen (métrico) | 20 L |
| Anchura (imperial) | 16,75 in |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?