Includes
Bandeja de desecante (los desecantes se venden por separado)
- Los desecadores de vacío de alta calidad proporcionan una integridad de vacío que dura tres veces más que un desecador de vacío promedio, lo que redunda en un menor mantenimiento y una mayor tranquilidad.
- Capaces de mantener un vacío de 29 in de Hg durante más de 72 horas a temperatura ambiente, permanecen herméticos, lo que permite un almacenamiento confiable o experimentos durante períodos prolongados.
- Viton™ La válvula de 3 vías ofrece una aspiración de vacío, una liberación de vacío o un intercambio de gases constantes y uniformes.
- Su estructura transparente de policarbonato es duradera, fácil de limpiar y resistente a los productos químicos, además de permitir una visualización rápida del contenido del desecador.
- Los modelos de bloqueo UV tintados en color ámbar bloquean el 100 % de la luz UVA, B y C para minimizar los daños o la decoloración de las muestras fotosensibles.
- Utilícela con cualquier vacío con capacidad de aire libre de 42,47 l (1,5 pies cúbicos) por minuto (CFM) o superior.
- La verificación del nivel de vacío se simplifica con un medidor de vacío analógico incorporado en la parte superior de la unidad.
- La junta tórica de silicona de alta calidad y el anillo de bloqueo especialmente diseñado permiten una capacidad de vacío excepcional prácticamente sin fugas.
- El anillo de bloqueo asegura las mitades superior e inferior cuando la aspiradora no está en uso; brinda mayor comodidad y seguridad al mover la unidad.
- Seis modelos para elegir; Volumen interno de 6, 10 y 20 litros en color ámbar transparente o con bloqueo UV.
Specifications
Specifications
| Color | Transparente |
| Material | Policarbonato |
| Tipo de producto | Desecador para vacío |
| Incluye | Bandeja de desecante, manómetro analógico integrado, junta tórica de silicona y anillo de bloqueo, válvula de 3 vías Viton™ |
| Carga máx. del estante | 15 kg |
| N.º de estantes | 1 |
| Modelo | Redondo |
| Volumen (imperial) | 0,2 pies cúb. |
| Volumen (métrico) | 6 l |
| Anchura (imperial) | 11,25 in |
| Show More |