Learn More
Bel Art™ Desecador al vacío estilo gabinete Lab Companion, transparente
Descripción
Includes
Bandeja de desecante (los desecantes se venden por separado)
- Capaces de mantener un vacío de 29 in.-Hg durante más de 72 horas a temperatura ambiente, permanecen herméticos, lo que permite un almacenamiento confiable o experimentos durante períodos prolongados.
- Viton™ La válvula de 3 vías ofrece una extracción de vacío, una liberación de vacío o un intercambio de gases consistentes y uniformes.
- Su estructura transparente de policarbonato es duradera, fácil de limpiar y resistente a los productos químicos, además de permitir una visualización rápida del contenido del desecador
- Los modelos de bloqueo UV tintados en color ámbar bloquean el 100 % de la luz UVA, B y C para minimizar los daños o la decoloración de las muestras fotosensibles
- Utilícela con cualquier vacío con capacidad de aire libre de 42,47 l (1,5 pies cúbicos) por minuto (CFM) o superior
- El diseño moldeado de una sola pieza (excepto la puerta) permite una capacidad de vacío excepcional sin prácticamente fugas y una durabilidad excepcional
- El estilo de cabina proporciona el máximo espacio utilizable
- La puerta con bisagras permite un fácil acceso; las lengüetas de bloqueo integradas fijan la puerta cuando no se encuentra bajo vacío
- El indicador de vacío analógico en la puerta delantera permite comprobar el nivel de vacío de un vistazo
- Los estantes perforados se pueden cambiar de posición para adaptarse a las diferentes necesidades de almacenamiento (los estantes adicionales se venden por separado)
- Los puertos integrados permiten la fijación de hasta 3 válvulas adicionales (se venden por separado)
- El diseño apilable que permite ahorrar espacio permite un uso eficaz del espacio de trabajo
- Ocho modelos para elegir; Volumen interno de 11, 23, 35 y 45 litros en color ámbar transparente o con bloqueo UV.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Policarbonato |
| Tipo de producto | Desecador para vacío |
| Tipo de puerta | Con bisagras |
| Incluye | Bandeja de desecante, 2 estantes perforados, puertos integrados, medidor de vacío analógico montado en la puerta |
| Carga máx. del estante | 3 kg |
| N.º de estantes | 2/4 |
| Modelo | Cabina |
| Volumen (imperial) | 0,4 pies cúb. |
| Volumen (métrico) | 11 L |
| Mostrar más |