Learn More
Bel Art™ Desecador al vacío estilo gabinete Lab Companion, ámbar
Código de producto. 18839852
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
11 L
23 l
35 l
N.º de estantes:
2/4
3/5
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) N.º de estantes Tamaño de la unidad
18839852 11 L 2/4 -
15860507 35 l 3/5 cada uno
16876040 23 l 2/4 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18839852 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F424004101
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Includes
Bandeja de desecante (los desecantes se venden por separado)
El desecador ámbar con bloqueo UV proporciona mantenimiento de vacío en un cubo que maximiza el espacio.
  • Los desecadores de vacío de alta calidad proporcionan una integridad de vacío que dura tres veces más que un desecador de vacío promedio, lo que redunda en un menor mantenimiento y una mayor tranquilidad.
  • Capaces de mantener un vacío de 29 in de Hg durante más de 72 horas a temperatura ambiente, permanecen herméticos, lo que permite un almacenamiento confiable o experimentos durante períodos prolongados.
  • Viton™ La válvula de 3 vías ofrece una aspiración de vacío, una liberación de vacío o un intercambio de gases constantes y uniformes.
  • Su estructura transparente de policarbonato es duradera, fácil de limpiar y resistente a los productos químicos, además de permitir una visualización rápida del contenido del desecador.
  • Los modelos de bloqueo UV tintados en color ámbar bloquean el 100 % de la luz UVA, B y C para minimizar los daños o la decoloración de las muestras fotosensibles.
  • Utilícela con cualquier vacío con capacidad de aire libre de 42,47 l (1,5 pies cúbicos) por minuto (CFM) o superior.
  • La verificación del nivel de vacío se simplifica con un medidor de vacío analógico incorporado en la parte superior de la unidad.
  • La junta tórica de silicona de alta calidad y el anillo de bloqueo especialmente diseñado permiten una capacidad de vacío excepcional prácticamente sin fugas.
  • El anillo de bloqueo asegura las mitades superior e inferior cuando la aspiradora no está en uso; brinda mayor comodidad y seguridad al mover la unidad.
  • Seis modelos para elegir; Volumen interno de 6, 10 y 20 litros en color ámbar transparente o con bloqueo UV.
Especificaciones
Color Ámbar
Material Policarbonato
Tipo de producto Desecador para vacío
Tipo de puerta Con bisagras
Incluye Bandeja de desecante, 2 estantes perforados, puertos integrados, medidor de vacío analógico montado en la puerta
Carga máx. del estante 3 kg
N.º de estantes 2/4
Modelo Cabina
Volumen (imperial) 0,4 pies cúb.
Volumen (métrico) 11 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 10 x 24,8 x 9,37 in (25,4 x 24,8 x 23,8 cm)
Anchura (imperial) 12,62 in
Anchura de la puerta (imperial) 8,12 in
Anchura (imperial) interior 24,8 in
Anchura (métrico) 32.2 cm
Anchura de la puerta (métrico) 20.8 cm
Anchura (métrico) interior 24.8 cm
Altura (métrico) 27 cm
Altura (imperial) 10,62 in
Altura de la abertura de la puerta (imperial) 9,3 in
Altura (imperial) interior 9,37 in
Altura de la apertura de la puerta (métrico) 23.8 cm
Altura (métrico) interior 23.8 cm
Fondo (imperial) 11,25 in
Fondo interior (imperial) 10 in
Fondo (métrico) 28.5 cm
Fondo interior (métrico) 25.4 cm
Diámetro exterior (imperial) 11,25 in, 28.575 cm
Diámetro interior (métrico) 24.8 cm
Peso (imperial) 9.25 lb.
Peso (métrico) 4.2 kg