Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab-Aire II™ Banco eléctrico de un solo lado Labware Secadoras
Código de producto. 30193478
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
42,5 x 19 x 57,7 cm
Incluye:
2 cestas, 38 colgadores
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Incluye Tamaño de la unidad
30193478 42,5 x 19 x 57,7 cm 2 cestas, 38 colgadores cada uno
1 options
Código de producto. 30193478 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F188192302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00€
    1519.35€ / paquete de 1
    Ahorro 330.65€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Ofrece un tamaño compacto y acelera el secado del material de laboratorio con aire cálido y circulante.
Ahorre espacio en la encimera colocando modelos de un solo lado contra la pared.
  • 400 W de potencia de secado hacen circular suavemente el aire caliente dentro y alrededor de los artículos para reducir el tiempo de secado.
  • Perilla selectora de calor con tres configuraciones de temperatura: alta, media y baja
  • El botón de encendido se ilumina cuando está en uso
  • 8 amperios a 120 V, disyuntor y fusible térmico independiente que protegen la unidad contra sobrecalentamiento.
  • La eficiencia se mejora con un filtro de espuma de poliuretano reemplazable.
  • Redirija el flujo de aire insertando tapones en lugar de clavijas en los orificios de las clavijas no utilizados
  • Bases robustas con excelente equilibrio; se puede colocar sobre cualquier superficie plana.
  • Cestas de polipropileno extraíbles para almacenar material de laboratorio pequeño y clavijas adicionales
  • 120V
  • Opción de dos o tres niveles
  • Las cestas contienen pequeños recipientes de vidrio, incluidos tubos de ensayo y pipetas.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Instrumental de laboratorio de vidrio
Material ABS
Posiciones 40
Forma Cuadrado
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 42,5 x 19 x 57,7 cm
Longitud (métrico) 42.5 cm
Longitud (imperial) 16,75 in
Anchura (imperial) 7,5 in
Altura (imperial) 22,7 in
Requisitos eléctricos 230 V
Incluye 2 cestas, 38 colgadores
Tipo de producto Secadora eléctrica de un solo lado
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 57.7 cm
matriz, red, conjunto 38 x 1
Anchura (métrico) 19 cm