Learn More
Bel Art™ Gradillas para secado de instrumental de vidrio Lab-Aire™ II
Código de producto. 11803001
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
19
38
57
76
114
Tipo de producto:
Estante de sobremesa (1 nivel)
Estante de sobremesa (2 niveles)
Estante de sobremesa (3 niveles)
Rack de montaje en pared (2 niveles)
Rack de montaje en pared (3 niveles)
Rack de sobremesa/montaje en pared (1 nivel)
Altura (imperial):
8,4 in
9,4 in
15,4 in
16,4 in
22,4 in
23,4 in
Fondo (imperial):
5 pulg
7 pulg
10 pulg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Tipo de producto Altura (imperial) Fondo (imperial) Tamaño de la unidad
11803001 19 Rack de sobremesa/montaje en pared (1 nivel) 9,4 in 5 pulg 1 PCS
11872801 76 Estante de sobremesa (2 niveles) 15,4 in 10 pulg cada uno
15540102 57 Estante de sobremesa (3 niveles) 22,4 in 7 pulg cada uno
15530102 38 Estante de sobremesa (2 niveles) 15,4 in 7 pulg cada uno
11862801 38 Estante de sobremesa (1 nivel) 8,4 in 10 pulg cada uno
11302754 57 Rack de montaje en pared (3 niveles) 23,4 in 5 pulg cada uno
11866331 38 Rack de montaje en pared (2 niveles) 16,4 in 5 pulg cada uno
11882801 114 Estante de sobremesa (3 niveles) 22,4 in 10 pulg 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11803001 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F189330011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    112.14€ / paquete de 1
    Ahorro 1.86€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-03-2027
Gradillas para secado de material de vidrio y plástico para pared o sobremesa
Gradillas para secado de material de vidrio y plástico para pared o sobremesa
  • Seque y almacene material de laboratorio delicado, incluidos vasos de precipitado, matraces, frascos, tubos de ensayo y cilindros en estas gradillas de secado que ahorran espacio
  • Los modelos de sobremesa con un solo lateral quedan planos frente a la pared
  • Los modelos de sobremesa de doble cara proporcionan el doble de capacidad (hasta 114 clavijas) con un tamaño ligeramente mayor.
  • Las clavijas en forma de V están disponibles en tres tamaños y longitudes y pueden cambiarse de posición para admitir una gran variedad de instrumental de laboratorio
  • Tanto el cuerpo como las clavijas son de plástico ABS resistente que no se corroe y que se limpia con facilidad
  • Los modelos de montaje en pared disponen de puntos de montaje que se ajustan a los tableros estándar
  • Clavijas disponibles por separado para configurar la gradilla de acuerdo con ciertos requisitos de secado específicos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Cream, Teal
Admite Material de vidrio de laboratorio, Material de plástico de laboratorio
Material ABS
Posiciones 19
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Lab Glassware
Tamaño 375 x 127 x 239 mm
Longitud (métrico) 239 mm
Anchura (imperial) 14,75 in
Altura (imperial) 9,4 in
Fondo (imperial) 5 pulg
Fondo (métrico) 12,7 cm
Incluye Pegs
Tipo de producto Rack de sobremesa/montaje en pared (1 nivel)
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 24 cm
matriz, red, conjunto 19 x 1
Anchura (métrico) 37,5 cm