Learn More
Bel-Art™ Soporte horizontal para pipetas
Código de producto. 12436200
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
12436200 12 cada uno
1 options
Código de producto. 12436200 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H189600000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    134.47€ / paquete de 1
    Ahorro 5.53€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Admite pipetas horizontalmente sin presión en puntas frágiles
  • Tiene capacidad para 12 pipetas volumétricas o graduadas de 1 ml y más.
  • El soporte de polietileno mide 24,1 x 17,8 cm (9,5 x 7 in). de ancho y 29,2 cm (11,5 in) alto
  • El espacio entre placas es de 21,3 cm (8,375 in). con 1,9 cm (0,75 in) barra de transporte de diámetro en la parte superior
  • Admite pipetas de más de 22 cm (8,625 in) de largo.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Pipetas de vidrio y plástico
Material Polietileno
Posiciones 12
Forma Aberturas en forma de lágrima
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 7 pulg
Altura (imperial) 11,5 in
Tipo de producto Gradilla para pipetas
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 29,2 cm
matriz, red, conjunto 2 x 6
Anchura (métrico) 17,8 cm