Learn More
Bel-Art™ Vasos graduados Griffin de forma baja
Código de producto. 30193486
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30193486 50 mL paquete de 12
30193462 100 mL paquete de 12
30193467 150 mL paquete de 12
30193443 250 mL paquete de 6
30193459 400 mL paquete de 6
30193474 1000 mL paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30193486 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F262100000
Los vasos resistentes tienen graduaciones numéricas elevadas y permanentes y un pico vertedor antigoteo para verter con facilidad.
  • El polipropileno translúcido es resistente a los productos químicos y se puede esterilizar en autoclave con vapor a 121 °C.
  • Apilable sin encuadernación
  • Las graduaciones muestran el volumen contenido (±5%)
  • Para microondas
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Color Transparente
Diámetro de base (imperial) 1,6 in
Diámetro del área superior (imperial) Cajas de
Diámetro de base (métrico) 40.6 mm
Diámetro del área superior (métrico) 50.8 mm
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polipropileno
Altura (imperial) 1,9 in
Altura (métrico) 48.3 mm
Incrementos 10 mL
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Scale Graduaciones moldeadas
Modelo Griffin