Learn More
Bel-Art™ Guantes económicos con mangas Glove Box
Código de producto. 12398617
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12398617 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 12398617 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H500290000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00€
    353.76€ / paquete de 1
    Ahorro 61.24€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Compatible con Scienceware Guantera portátil o cualquier guantera con puertos para guantes de 6 in
  • Fabricación de neopreno duradero
  • Protege contra gases, líquidos o sustancias sólidas penetrantes
  • Usar con anillo de sujeción, número de pieza 03-421-102
  • Grande, talla 10
  • 1 par/paquete.
Especificaciones
Color Negro
Hand Específico
Latex Free No
Material Neopreno unido
Tipo de producto Guantes de caja de guantes
Tamaño 10
Grosor (imperial) 18 mil
Grosor (métrico) 0.4572 mm