Learn More
Bel-Art™ Guantes económicos con funda para guantera
Descripción
- Guante de una sola pieza con manguito
- Para guanteras con puertos de guantes de 8 in
- Requiere anillos de sujeción (19-821-983) para mantener los guantes en su lugar
- Se suministra en parejas
Specifications
Specifications
| Color | Negro |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | Neopreno unido |
| Tipo de producto | Guantes de caja de guantes |
| Tamaño | 9 |