Learn More
Bel-Art™ Cajas de tinción de geles
Código de producto. 17620517
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17620517 Polipropileno cada uno
1 options
Código de producto. 17620517 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F135511001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.80€
    24.32€ / paquete de 1
    Ahorro 5.48€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Cajas con tapas a presión
  • Los geles y membranas de electroforesis se pueden teñir, desteñir, fijar y manipular fácilmente en estas cajas.
  • Un drenaje (con tapón de LDPE) ubicado debajo de la parte inferior de la caja minimiza la alteración del gel durante el drenaje del líquido.
  • Las cajas y tapas no se ven afectadas por temperaturas °de -70 °C a +70 °C y son resistentes a ácidos, álcalis y muchos disolventes.
  • Material: polimetilpenteno o polipropileno
  • Las dimensiones interiores de cada caja son 12,7 x 12,7 x 5,1 cm de profundidad.
  • Capacidad de líquido: hasta 750 mL
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Geles y membranas de electroforesis
Tipo Caja de tinción de geles
Material Polipropileno
Temperatura de funcionamiento (imperial) -94 °F a +158 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) -70 °C a +70 °C
Volumen (imperial) 25,3 oz
Volumen (métrico) 750 mL
Longitud (imperial) interior 5 in
Longitud (métrico) interior 12.7 cm
Anchura (imperial) interior 5 in
Anchura (métrico) interior 12.7 cm
Fondo interior (imperial) Cajas de
Diámetro interior (métrico) 5.1 cm