Learn More
Bel-Art™ Tubos de dispersión de gas SP Scienceware™
Código de producto. 11302234
Cambiar vista
Click to view available options
Porosidad:
Grueso
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Porosidad Tamaño de la unidad
11302234 Grueso paquete de 4
1 options
Código de producto. 11302234 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F136910000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.85€
    62.89€ / paquete de 4
    Ahorro 12.96€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Adecuados para su inserción en pequeñas aberturas
  • Accesorio acampanado de polietileno de alta densidad con porosidad gruesa sellada Fritware™ El disco en el extremo grande produce burbujas de dispersión de gas más pequeñas
  • 6,35 mm de diámetro interior (0,25 in) En el otro extremo se coloca un tubo de polietileno de baja densidad.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo Tubos de dispersión de gases
Porosidad Grueso
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 304,8 mm