Learn More
Bel-Art™ Láminas de polietileno porosas SP Scienceware™ Fritware™
Código de producto. 11382224
Cambiar vista
Click to view available options
Porosidad:
Grueso
Medio
Dimensiones (L x An):
46 x 46 cm (18 x 18 pulg)
Grosor (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Porosidad Dimensiones (L x An) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11382224 Medio 46 x 46 cm (18 x 18 pulg) 1,6 mm cada uno
15320027 Grueso 46 x 46 cm (18 x 18 pulg) 3,2 mm cada uno
11392224 Medio 46 x 46 cm (18 x 18 pulg) 3,2 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11382224 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H136385116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.03€
    147.64€ / paquete de 1
    Ahorro 48.39€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Se suministran con porosidad media o gruesa
  • Se puede cortar, serrar, formar, mecanizar y soldar para fabricar artículos especiales fabricados parcial o totalmente de este material poroso
  • El estilo de porosidad media tiene un tamaño de poro promedio de 70 micrómetros
  • El estilo de porosidad gruesa tiene un tamaño promedio de 110 micrómetros
Especificaciones
Tipo de filtro Filtro microporoso
Formato Lámina
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Material (membrana) Polietileno
Tamaño de poro 70 μm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Se puede cortar, serrar, formar, mecanizar y soldar para fabricar artículos especiales fabricados parcial o totalmente de este material poroso
Porosidad Medio
Grosor (métrico) 1,6 mm
Tipo Láminas de polietileno poroso
Dimensiones (L x An) 46 x 46 cm (18 x 18 pulg)
Longitud (imperial) 18 pulg
Longitud (métrico) 46 cm
Anchura (imperial) 18 pulg
Anchura (métrico) 46 cm