Learn More
Bel-Art™ Frigimat™ Máquina de hielo seco
Código de producto. 15167584
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15167584 Policarbonato cada uno
1 options
Código de producto. 15167584 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F388740000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00€
    519.44€ / paquete de 1
    Ahorro 150.56€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Produce hielo seco en cuatro minutos.
  • Fácil y seguro para usar con un funcionamiento silencioso
  • Las múltiples descargas de presión evitan que la presión supere los 0,69 bares (10 psi)
  • El manómetro integrado monitoriza la producción de hielo seco
  • Cuenta con un cuerpo de policarbonato transparente
  • La temperatura corporal siempre es segura para manejar sin temor a que se produzca una lesión por congelación
  • Funciona con cilindro de CO2 (se vende por separado)
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Producción de hielo seco fácil y rápida bajo demanda
Para utilizar con (equipo) Cilindro de LCO2 de 22,68 kg (50 lb)
Admite 10 a 16 bloques de hielo seco
Incluye Tubo de conexión de cobre chapado en níquel de 1,8 m con acoplamiento en rosca CGA 320 estándar para una fácil conexión con el cilindro de LCO2, resistente espiral chapada en níquel, protecciones de evacuación de presión
Material Policarbonato
Tipo de producto Máquina de hielo seco
Tipo Máquina de hielo seco