Learn More
Bel-Art™ Regla fluorescente SP Scienceware™
Código de producto. 10528731
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10528731 Plástico cada uno
1 options
Código de producto. 10528731 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F133550001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Útil para todos los trabajos fotográficos fluorescentes y de visualización fluorescente
  • La escala se encenderá visiblemente cuando se ilumine con luz ultravioleta
  • Esta escala métrica/imperial se imprime en plástico con tinta rosa fosforescente
  • La escala abarca de 0 a 15 cm con incrementos en milímetro en un borde y de 0 a 15,24 cm (de 0 a 6 pulg) divididos en unidades de 0,16 cm (0,0625 pulg) en el otro borde
  • Sirve como medida de la movilidad de ácidos nucleicos en geles
Specifications
Tipo de producto Regla, fluorescente
Material Plástico