Learn More
Bel Art™ Flaskup™ Portamatraces
Código de producto. 11382184
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
55 mm
64 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
11382184 64 mm paquete de 3
11372184 55 mm paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382184 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F389512006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.20€
    30.45€ / paquete de 3
    Ahorro 10.75€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Pared interior ligeramente inclinada que permite que una variedad de matraces de fondo redondo de diferente tamaño encajen en un solo soporte
  • Fabricado en polipropileno
  • Su base ancha estabiliza los matraces para evitar derrames
  • Las ranuras laterales permiten observar el contenido del matraz
  • Las muescas de la pared lateral admiten tubos o instrumentos
  • La resina rellena de vidrio añade peso para una mayor estabilidad
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C (250 °F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo
Admite Matraces (tamaños variados)
Material Polipropileno
Posiciones 1
Forma Cilíndrico
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Matraces de fondo redondo y cónico de 100 ml
Longitud (métrico) 88 mm
Incluye Solo rack
Tipo de producto Soporte para matraces
Diámetro interior (métrico) 64 mm
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 88 mm
Anchura (métrico) 68 mm