Learn More
Bel-Art™ Manta para incendios SP Scienceware™
Código de producto. 10545804
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Canela
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10545804 Canela cada uno
1 options
Código de producto. 10545804 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H248690000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Extingue pequeños incendios de clase A, de petróleo ligero y de grasa sin la complicación del uso de espumas o agentes químicos. La manta para incendios Bel-Art™ SP Scienceware™ es un excelente suplemento para los equipos de seguridad existentes. Tamaño: 36 x 40 pulg.
  • Para incendios de aceite/grasa de clase A pequeños y llamaradas
  • También se puede envolver alrededor de la cabeza y el cuerpo como protección contra las llamas y brasas al huir de una sala incendiada o como protección contra salpicaduras de metal fundido
  • Fibra de vidrio tejida con superficie texturizada; todos los bordes están dentados con rosca Kevlar™ resistente al fuego
  • Su tejido estrecho reduce en gran medida la cantidad de oxígeno atmosférico disponible para alimentar el fuego
  • Envasado en un embalaje para acceso instantáneo que se puede colgar en la pared o almacenarse en cualquier lugar accesible
Specifications
Tipo de producto Fire Blanket
Color Canela
Material Fibra de vidrio tejida
Dimensiones (L x An) 91,4 x 101,6 cm (36 x 40 in)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para llamaradas de grasa e incendios de aceite ligeros de clase A
Longitud (imperial) 36 pulg.
Longitud (métrico) 91,4 cm
Tensión 0/1 V
Anchura (imperial) 40 pulg.
Anchura (métrico) 101,6 cm