Learn More
Bel Art™ Estaciones de seguridad para lavado de ojos
Código de producto. 10589801
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Altura (imperial):
13,75 in
15 in
Anchura (imperial):
17,5 in
18 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (imperial) Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
10589801 1000 mL 13,75 in 18 in cada uno
10149500 1000 mL 15 in 17,5 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10589801 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F248680000
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Las estaciones de seguridad de lavado ocular SP Scienceware™ ofrecen un recipiente para ojos integrado que permite al usuario ser tratado en cualquier posición, además de proporcionar un riego ocular efectivo e inmediato.
Las estaciones de seguridad de lavado ocular SP Scienceware™ ofrecen un recipiente para ojos integrado que permite al usuario ser tratado en cualquier posición, además de proporcionar un riego ocular efectivo e inmediato.
  • Hay tres estaciones disponibles para todas las estaciones de trabajo: una estación sencilla o doble con frascos de lavado ocular de 1000 ml o una estación sencilla con frasco de 500 ml.
  • Se suministra con frascos vacíos
  • Los diagramas de instrucciones en la botella y la estación indican cómo utilizar el frasco de lavado ocular
  • Incluye instrucciones en varios idiomas en la estación (inglés, francés, alemán y español)
  • Dimensiones de estación sencilla: 44,5 cm An x 38 cm Al; dimensiones de estación doble: 45,7 cm An x 34,9 cm Al
  • Tornillería no incluida
Especificaciones
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Verde
Caudal 1 gpm
Altura (imperial) 13,75 in
Altura (métrico) 34,92 cm
Incluye Dos frascos de 1000 ml vacíos, instrucciones de mantenimiento
Material LDPE
Mounting Pared
Tipo de producto Estación de lavado ocular doble
Anchura (imperial) 18 in
Anchura (métrico) 45,72 cm