Learn More
Bel-Art™ Placa de evaporación
Descripción
- Útiles para valoración y evaporación
- Resiste ácidos y álcalis
- Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F)
- También se puede utilizar como plato de pesaje reutilizable
- 100mm de diámetro x 42mm de profundidad, con capacidad para hasta 175ml
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 175 ml |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Volumen de trabajo (métrico) | 175 mL |
| Mostrar más |