Learn More
Bel-Art™ Estante de secado de placas de gel para electroforesis
Código de producto. 11717684
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
10
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
11717684 10 1 PCS
1 options
Código de producto. 11717684 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F135950000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.38€
    122.62€ / paquete de 1
    Ahorro 12.76€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
La gradilla resistente con bastidor en A sostiene las placas de electroforesis de vidrio en posición vertical para un secado rápido y un acceso cómodo
  • La gradilla tiene diez posiciones, incluidas tres ranuras para placas grandes y dobles, lo que proporciona una excelente versatilidad para el secado y almacenamiento
  • Todas las ranuras disponen de soportes de plástico suave en cada lado para amortiguar las placas
  • Las almohadillas de caucho de la base de la gradilla evitan que estas se deslicen
  • Fabricada en acero con revestimiento de epoxi horneado
  • El ancho mínimo de las placas admitidas es de 16,5 cm (6,5 in).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Instrumental de laboratorio de vidrio
Material Acero con revestimiento de epoxi
Posiciones 10
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Placas de electroforesis en gel
Longitud (métrico) 200 mm
Anchura (imperial) 6,25 in
Altura (imperial) 7,12 in
Fondo (imperial) 7,75 in
Fondo (métrico) 20 cm
Tipo de producto Gradilla de secado
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 18 cm
matriz, red, conjunto 1 x 10
Anchura (métrico) 16 cm