Learn More
Bel-Art™ Cacillos económicos SP Scienceware™
Código de producto. 17170861
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cacillo
Tomamuestras de inmersión
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17170861 Tomamuestras de inmersión cada uno
16669343 Cacillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17170861 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F367850016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.25€
    72.11€ / paquete de 1
    Ahorro 16.14€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Para un cómodo muestreo de depósitos, cubas, arroyos, estanques, lagos
  • Ligero y portátil.
  • Hilo de 500 ml (16 oz.) La taza de polipropileno se puede intercambiar para reducir la contaminación cruzada.
  • Las dos boquillas de vertido del vaso permiten verter a la izquierda o a la derecha
  • Los mangos de plástico de polietileno de alta densidad son fuertes tubos con patrón de panal sin inserciones y están acanalados para un agarre seguro
  • El extremo del mango tiene un gancho para colgarlo
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de inmersión
Material HDPE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16 oz
Capacidad (métrico) 500 mL
Para utilizar con (aplicación) Para el muestreo de depósitos, estanques, lagos
Longitud del mango (imperial) 6 ft.
Longitud del mango (métrico) 1.8 m