Learn More
Bel Art™ Dry-Keeper™ Gabinete desecador
Código de producto. 10721394
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Translúcido
Transparente
Modelo de cabina:
Horizontal
Vertical
N.º de estantes:
2 ajustables
2 perforadas ajustables
3 estantes perforados ajustables
Admite:
70 latas
78 latas
87 contenedores
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Modelo de cabina N.º de estantes Admite unitSize
10721394 Translúcido Horizontal 2 perforadas ajustables 78 latas cada uno
17823578 Transparente Horizontal 2 ajustables 87 contenedores cada uno
10155043 Translúcido Vertical 3 estantes perforados ajustables 70 latas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10721394 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor H420580001
Edge
Las cabinas de desecadores de PVC transparente y duradero tienen relieves de ABS negro y estantes móviles con el objeto de ajustar la configuración del espacio de almacenamiento en seco para materiales sensibles a la humedad
  • Amplio volumen interior de 5,66 mm cúbicos (2 pies cúbicos)
  • Los estantes ajustables, extraíbles y perforados facilitan la circulación completa del aire; los estantes y rieles adicionales se venden por separado
  • Higrómetro con marcación de gran tamaño incorporado en puerta para facilitar la visualización del porcentaje de humedad relativa
  • La puerta con junta se cierra con dos pestillos para ofrecer un cierre hermético
  • Los armarios estándar incluyen una bandeja de desecante (el desecante se vende por separado)
Cabinas horizontales
  • Incluyen dos estantes
  • Los rieles de los estantes se pueden reposicionar en cualquiera de los ocho escalones dispuestos a 1,1 in. (28 mm) intervalos
  • La abertura interior mide 17,75 x 9 in. (45 x 23 centímetros)
Cabinas verticales
  • Incluyen tres estantes
  • Los rieles de los estantes se pueden reposicionar en cualquiera de los 15 escalones dispuestos a 1,1 in. (28 mm) intervalos
  • La abertura interior mide 10 x 17 in. (25 x 43 centímetros)
Autodesecador (H42058-0003, H42056-1003)
  • El sistema de deshumidificación electrónico de 120 VCA mantiene los niveles de humedad relativa entre el 30 y el 40 %.† ; mantiene el aire seco circulando por todo el gabinete
  • Desecante permanente contenido en la unidad de control
  • La luz roja indica el funcionamiento del periodo de absorción de 4,5 horas; la luz verde indica el funcionamiento de regeneración del desecante de 0,5 horas
†Los niveles de HR% en el interior del gabinete pueden variar según la temperatura ambiente, el HR% de la habitación y las condiciones de uso.
Especificaciones
Color Translúcido
Modelo de cabina Horizontal
Material Metacrilato de metilo
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Con bisagras y juntas
Para utilizar con (aplicación) Al ajustarse la configuración del espacio de almacenamiento en seco para materiales sensibles a la humedad, puede utilizarse con cartuchos de desecante Scienceware™, bidones o desecantes similares
Admite 78 latas
Incluye Accesorios de ABS negro, 3 estantes perforados ajustables y rieles para estantes, bandeja de desecante e higrómetro, 2 bisagras y pestillos de metal, higrómetro montado en puerta
N.º de estantes 2 perforadas ajustables
Volumen (imperial) 2 pies cúb.
Longitud (imperial) 15,5 in
Longitud (métrico) 39 cm
Anchura de la puerta (imperial) 17,7 in
Anchura de la puerta (métrico) 45 cm
Altura (imperial) 13,5 in
Altura de la abertura (imperial) 9,8 in
Altura (métrico) 34,2 cm
Fondo (imperial) 19,62 in
Fondo (métrico) 50 cm