Descripción
- Fabricado con HDPE
- Las aletas en la parte superior e inferior garantizan una agitación completa
- No se tambalea, mantiene la posición en el recipiente
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- Duraderos e inertes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Altura (imperial) | 0,5 in |
| Altura (métrico) | 12,7mm |
| Recubrimiento | PTFE, Certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Diámetro (métrico) | 12,7mm |
| Longitud (métrico) | 12.7 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 1 |
| Forma | Doble cruceta |
| Tipo | Barra agitadora |