Learn More
Bel-Art™ Frascos cuentagotas dispensadores
Código de producto. 12398218
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
185 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12398218 500 ml paquete de 12
12338218 15 ml paquete de 12
12348218 30 ml paquete de 12
12358218 60 ml paquete de 12
12368218 125 ml paquete de 12
12378218 185 ml paquete de 12
12388218 250 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12398218 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F116370016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.95€
    49.99€ / paquete de 12
    Ahorro 9.96€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Las botellas dispensadoras fáciles de apretar permiten un control crítico de las gotas.
  • La tapa selladora se ajusta fácilmente y continúa manteniendo un sello hermético incluso después de un uso repetido.
  • La apertura de la punta es de 0,76 mm (0,030 in).
  • Moldeados con polietileno de baja densidad (LDPE)
Especificaciones
Capacidad 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Translúcido, Rojo
Material LDPE
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Dropper Capacity 16 oz
Drop Size 0,002 onzas.
Graduated No
Boca Estrecho, de rosca
Altura (métrico) 191 mm
Anchura (imperial) 3,07 in
Longitud (imperial) 7,5 in
Altura (imperial) 7,5 in
Material del cierre Polietileno
Tamaño del tapón 28 mm
Diámetro (métrico) 78 mm
Tipo de tapón A presión
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 16 oz
Forma Cilíndrico
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frascos de dispensación