Learn More
Bel Art™ Cryo-Safe™ Enfriadores de tubos de microcentrífuga y viales criogénicos
Código de producto. 11784124
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco, amarillo
Gris, rojo
Transparente, rojo
Admite:
12 tubos (0,5 a 1,5 ml)
12 tubos de microcentrífuga (15 ml)
32 tubos (0,5 a 1,5 ml)
32 tubos (0,5 a 2 ml)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
5,75 x 4 x 3,75 in.
7,75 x 5,5 x 7,5 in.
9,5 x 3,19 x 5,7 in.
Peso (métrico):
0,7 kg
1,6 kg
2 kg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Peso (métrico) unitSize
11784124 Transparente, rojo 12 tubos (0,5 a 1,5 ml) 5,75 x 4 x 3,75 in. 0,7 kg cada uno
10258143 Blanco, amarillo 32 tubos (0,5 a 2 ml) 9,5 x 3,19 x 5,7 in. 2 kg cada uno
11717974 Transparente, rojo 12 tubos de microcentrífuga (15 ml) 7,75 x 5,5 x 7,5 in. 1,6 kg 1 PCS
11794124 Gris, rojo 32 tubos (0,5 a 1,5 ml) 9,5 x 3,19 x 5,7 in. 2 kg 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11784124 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F188460000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Refrigeradores de tamaño de sobremesa para tubos de microcentrífugas o viales criogénicos.
Refrigeradores de tamaño de sobremesa para tubos de microcentrífugas o viales criogénicos.
  • Contiene doce tubos de 0,5 o 1,5 ml en pocillos individuales por debajo de 0 °C durante 2,5 horas.
  • Cuerpo del refrigerador lleno de un gel no tóxico que no entra en contacto con el contenido del refrigerador
  • Excelente para el transporte seguro de tubos sensibles a la temperatura
  • El cuerpo y la tapa de policarbonato son fáciles de limpiar
  • Diseño apilable con pies de caucho para evitar deslizamientos
  • Los refrigeradores Mini cuentan con asas laterales moldeadas, los refrigeradores Junior y Maxi tienen un asa de transporte de cable plegable que ayuda a retener la tapa
  • Guarde °los refrigeradores a -15 °C durante 24 horas antes de usarlos.
  • Guarde los °refrigeradores a 0 °C °a -20 °C durante algunas horas antes de usarlos.
  • Guarde °los refrigeradores a -20 °C durante 24 horas antes de usarlos.
Especificaciones
Altura (métrico) 9,5 cm
Altura (imperial) 3,75 in
Longitud (métrico) 14,5 cm
Longitud (imperial) 5,75 in
Anchura (métrico) 10,0 cm
Anchura (imperial) 4 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,75 x 4 x 3,75 in.
Peso (imperial) 1,5 lb
Peso (métrico) 0,7 kg
Material Policarbonato
Tipo Minirefrigerador
Color Transparente, rojo
Capacidad (métrico) 12 tubos
Admite 12 tubos (0,5 a 1,5 ml)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Control de temperatura N.º
Intervalo de temperatura -20 °C