Learn More
Bel-Art™ Cubierta SP Scienceware™ para caja de cartón para eliminación de vidrio
Código de producto. 15302138
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco, Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15302138 Blanco, Verde cada uno
1 options
Código de producto. 15302138 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F132040001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.90€
    33.52€ / paquete de 1
    Ahorro 11.38€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Se abre rápida y fácilmente pulsando la pestaña de liberación integrada sin necesidad de baterías
  • Almacene la tapa de cartón desechable debajo de la caja y, cuando la caja esté llena, simplemente sustituya la tapa reutilizable por la tapa de cartón y deséchela de la forma habitual
  • Se adapta a cualquier caja de cartón para desecho con una abertura de 30,48 × 30,48 cm (12 × 12 pulg.), incluida la caja de cartón de pie para suelo para desecho de vidrio (n.º fabr. F24653-0001)
  • Cuenta con un área lisa de 10,1 ×10,1 cm para colocar etiquetas
  • La tapa de la caja de cartón de desechos proporciona una apertura de 20,3 × 24,1 cm más ancha que las tapas de cartón suministradas, para ofrecer un depósito de residuos más seguro e higiénico
  • El panel central es verde para asemejarse a la impresión de las cajas de cartón de eliminación de vidrio, lo que permite un rápido reconocimiento visual del tipo de residuo
  • Si sea necesario, lave la cubierta de la caja de cartón para desechos apta para lavavajillas para poder volver a utilizarla'
  • Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
Especificaciones
Color Blanco, Verde
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Proporciona un depósito sanitario más seguro de los desechos en el recipiente
Para utilizar con (equipo) Para cajas de cartón para desecho con una abertura de 30,48 × 30,48 cm (12 × 12 pulg.), incluidas las cajas de desecho de vidrio
Tipo de producto Cubierta de cartón