Learn More
Bel-Art™ Células de difusión Conway SP Scienceware™
Description
Para el método Obrink de determinación de dióxido de carbono, amoniaco o alcohol en sangre o suero por método de difusión. Las células de difusión Bel Art™ SP Scienceware™ Conway se pueden esterilizar en autoclave a vapor a 121°C (250°F).
- Polipropileno moldeado blanco y liso con cubierta de polipropileno transparente y natural
- La cubierta tiene un mando de elevación y se ajusta a canal circular de la célula para sellar la cámara
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
Specifications
Specifications
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 32 mL |
| Color | Blanco |
| Área de cultivo | 10 x 60 mm |
| Desechables | Reutilizables |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |