Learn More
Bel-Art™ Surtido de conectores
Código de producto. 11318691
Cambiar vista
Click to view available options
Forma:
Recto
Tamaño de la unidad:
paquete de 22
Código de producto. Forma Tamaño de la unidad
11318691 Recto paquete de 22
1 options
Código de producto. 11318691 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H195700000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    74.57€ / paquete de 22
    Ahorro 79.43€
    51% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Colección de conectores de tubos estriados/rectos y rectos de polipropileno
Este surtido de 22 conectores de tubos estriados/rectos y rectos es muy práctico en cualquier laboratorio y contiene accesorios compatibles con tubos de 3,2 a 12,7 mm (0,125 a 0,5 pulgadas).
  • Polipropileno resistente a productos químicos para su uso con una amplia gama de líquidos o gases
  • Incluye 12 conectores de tubos estriados/rectos y 10 conectores de tubos rectos
  • Con certificación de la FDA para el contacto directo con alimentos, medicamentos y cosméticos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Forma Recto
Color Blanco
Tipo de producto Conector para tubos