Learn More
Bel-Art™ Discos de clonación SP Scienceware™
Beskrivelse
Ahorre tiempo y reduzca el esfuerzo al aislar un gran número de clones
- Los discos de papel estériles transfieren las células con rapidez y facilidad a una placa de 24 pocillos
- Los discos de clonación se han esterilizado mediante radiación gamma para garantizar la ausencia de ARNasa y ADNasa
Ordreinfo
Se suministran en viales de 50, dos viales por paquete.
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Papel |
| Diameter (Metric) Inside | 4.8 mm |
| Diámetro (métrico) | 4,8 mm |
| Altura (métrico) | 0.18 in. |
| Esterilidad | Estéril |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa ni ADNasa |
| Diámetro (imperial) | 0,18 in |
| Tipo de producto | Disco de clonación |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la propagación y transferencia de células |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?