Learn More
Bel-Art™ Probetas de clonación
Código de producto. 11795176
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande
Medio
Pequeño
Pequeño, mediano, grande (variado)
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 40
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11795176 Pequeño, mediano, grande (variado) paquete de 40
10246182 Grande paquete de 50
11717085 Pequeño 50 PCS
10552683 Medio 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11795176 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H378470000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    139.58€ / paquete de 40
    Ahorro 6.42€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Los cilindros de clonación de poliestireno facilitan el aislamiento de clones de células individuales.
  • Cónico
  • Buena superficie de sellado
  • Poliestireno
  • Estériles
Información de órdenes
Los tamaños individuales se suministran con cinco bolsas de 10 cilindros cada una; el paquete variado contiene cuatro bolsas con 10 de cada tamaño
Especificaciones
Material Poliestireno
Diameter (Metric) Inside 4,7 mm, 6,4 mm y 9,5 mm
Diámetro (métrico) 4.7 mm, 6.4 mm, 9.5 mm
Altura (métrico) 8 mm, 11 mm
Esterilidad Estéril
Diámetro (imperial) interior (0,185 pulg., 0,251 pulg., 0,37 pulg.)
Tipo de producto Probeta de clonación
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de clones de células individuales
Tamaño Pequeño, mediano, grande (variado)