Learn More
Bel-Art™ Probetas de clonación
Description
Los cilindros de clonación de poliestireno facilitan el aislamiento de clones de células individuales.
- Cónico
- Buena superficie de sellado
- Poliestireno
- Estéril
Order Info
Los tamaños individuales se suministran con cinco bolsas de 10 cilindros cada una; el paquete variado contiene cuatro bolsas con 10 de cada tamaño
Specifications
Specifications
| Material | Poliestireno |
| Diameter (Metric) Inside | 9,5 mm |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Altura (métrico) | 11 mm |
| Esterilidad | Estéril |
| Diámetro (imperial) interior | 0,37 in |
| Tipo de producto | Probeta de clonación |
| Altura (imperial) | 0,443 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Propagación y aislamiento de clones individuales |
| Tamaño | Grande |