Learn More
Bel-Art™ Soportes para bolsa para riesgo biológico SP Scienceware™ Clavies™
Código de producto. 11797864
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (imperial):
18,5 in
21,5 in
27,2 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) Tamaño de la unidad
11797864 27,2 in 1 PCS
11322154 18,5 in cada uno
11787864 21,5 in 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11797864 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F131920003
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Mantiene las bolsas abiertas y listas para su uso
  • Estructura de alambre de acero inoxidable ligera y económica
  • Bandeja inferior de polipropileno naranja altamente visible para facilitar la identificación como sistema de contención de riesgos biológicos
  • La bandeja sirve como contención en caso de fuga de la bolsa
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C y apta para lavavajillas
  • El montaje es fácil y permanente
  • Los modelos medianos y grandes se pueden utilizar con cubierta de polipropileno esterilizable en autoclave (N.º de fabr.: F13192-0102) para mejorar la higienización
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Plata, naranja
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para sostener de forma segura la bolsa y su contenido
Para utilizar con (equipo) Bolsa para riesgo biológicos Clavies™ de 61 x 91 cm 01-826C, 01-826-7, 01-831A, 01-827D, 01-814-3, 01-832A, 01-815C
Incluye Cuadrícula de acero inoxidable y fondo de polipropileno naranja, anclajes de cables de plástico, pinzas de bloqueo para cables
Material Acero inoxidable
Esterilidad Estéril
Montaje Sobremesa
Tamaño Grande
Anchura (imperial) 14 in
Altura (imperial) 27,2 in
Altura (métrico) 69,6 cm
Tipo de producto Soporte para bolsas para riesgos biológicos
Anchura (métrico) 35.6 cm