Learn More
Bel-Art™ Soportes para bolsa para riesgo biológico SP Scienceware™ Clavies™
Descripción
- Estructura de alambre de acero inoxidable ligera y económica
- Bandeja inferior de polipropileno naranja altamente visible para facilitar la identificación como sistema de contención de riesgos biológicos
- La bandeja sirve como contención en caso de fuga de la bolsa
- Esterilizable en autoclave a 121 °C y apta para lavavajillas
- El montaje es fácil y permanente
- Los modelos medianos y grandes se pueden utilizar con cubierta de polipropileno esterilizable en autoclave (N.º de fabr.: F13192-0102) para mejorar la higienización
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Plata, naranja |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para sostener de forma segura la bolsa y su contenido |
| Para utilizar con (equipo) | Bolsa para riesgos biológicos Clavies™ mediana de 61 x 76 cm 01-826B, 01-826-6, 01-827C, 01-814-2, 01-815B |
| Incluye | Cuadrícula de acero inoxidable y fondo de polipropileno naranja, anclajes de cables de plástico, pinzas de bloqueo para cables |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | Estéril |
| Montaje | Sobremesa |
| Tamaño | Medio |
| Mostrar más |