Learn More
Bel-Art™ Soporte de pipeta circular SP Scienceware™
Código de producto. 15505604
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
28
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
15505604 28 cada uno
1 options
Código de producto. 15505604 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F189550000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.05€
    36.55€ / paquete de 1
    Ahorro 20.50€
    35% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para un almacenamiento seguro y ordenado de hasta 28 pipetas en un soporte que ahorra espacio
Para un almacenamiento seguro y ordenado de hasta 28 pipetas en un soporte que ahorra espacio
  • El soporte de polipropileno dispone de una placa superior de dos secciones
  • Los orificios de la placa inferior tienen un diámetro de 4 mm y sostienen las puntas de las pipetas tal como se alojan en el soporte
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Color Blanco
Admite Pipetas
Material Polipropileno
Posiciones 28
Forma Redondo
Apilables No
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 7 pulg
Altura (imperial) 7 pulg
Tipo de producto Gradilla para pipetas
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 17,78 cm
Anchura (métrico) 17,8 cm