Learn More
Bel-Art™ Embudos de sobremesa Buchner
Código de producto. 15199072
Change view
Click to view available options
Incluye:
Placa extraíble de porosidad media (18 in)
Placa fija de porosidad media (10,25 in)
Placa fija de porosidad media (18 in)
Placa perforada fija (18 in)
Diámetro del área superior (métrico):
26 cm
45,7 cm
45,7 cm
Altura (métrico):
20,3 cm
285,75 mm
285,75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15199072 Placa fija de porosidad media (10,25 in) 26 cm 20,3 cm cada uno
18882563 Placa fija de porosidad media (18 in) 45,7 cm 285,75 mm -
12997300 Placa extraíble de porosidad media (18 in) 45,7 cm 285,75 mm cada uno
10369009 Placa perforada fija (18 in) 45,7 cm 285,75 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15199072 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H146253510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtre rápidamente grandes volúmenes con placas de filtro fijas o extraíbles para adaptarse a las aplicaciones de sobremesa
  • El conector de púas de manguera extraíble acepta 12,7 mm (0,50 in) Tubo de identificación y roscas de 0,75 in NPT tapón en el embudo
  • Fijo o removible Fritware™ Placas de filtro porosas sostenidas por una rejilla de anillos múltiples, HDPE, 6,4 mm (0,25 in) grueso, con un anillo no poroso en la periferia de la placa que sella el papel de filtro cuando se usa
  • Fritware Placas de filtro porosas disponibles en dos porosidades (media y gruesa), la media es de 45 a 90 micrones mientras que la gruesa es de 90 a 130 micrones. Rango de temperatura de uso máximo º52 C (º125 F), mínimo -20 ºC (-4 ºF).
  • Las placas de filtro perforadas fijas o extraíbles están hechas de 4,8 mm (0,1875 in) HDPE grueso con 4,8 mm (0,1875 in) perforaciones de 11 mm (0,4375 in) Centros
  • Placas de filtro perforadas disponibles en dos versiones (fijas o extraíbles), fijas para filtración gruesa o uso con filtro de tela o papel, extraíbles para uso en recuperación de metales preciosos, rango de temperatura de uso máximo 52 ºC (125 ºF), mínimo -20 ºC (-4 ºF)
  • Borde a placa: 8 in (20,3 c)m
  • Utilice la paleta para embudos (F36820-0118) para alisar de forma rápida y eficaz las fisuras que puedan aparecer durante el filtrado
Información de órdenes
Porosidad
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 26 cm
Capacidad (métrico) 45.87 L
Material Polietileno
Altura (métrico) 20,3 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Translúcido
Descripción Embudo con placa fija de porosidad media (10,25 pulg)
Incluye Placa fija de porosidad media (10,25 in)
Porosidad Medio
Tamaño de poro 45 a 90 μmetros
Cantidad 1/paq.
Tipo de producto Embudo Büchner