Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Cuchara con mango doblado
Código de producto. 13452489
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13452489 60 mL paquete de 10
13472489 125 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13452489 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H369022006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenta con un diseño de mango ergonómico y curvado para elevar la mano de la muestra, lo que reduce el riesgo de contaminación
  • El mango curvado ayuda a evitar el contacto accidental con el material de origen de la muestra, así como la exposición a sustancias peligrosas
  • El fondo plano mantiene la pala en posición vertical cuando se coloca en una superficie plana; se puede utilizar como navecilla de pesaje
  • Fabricadas con poliestireno de alto impacto, ligero y con certificación de la FDA
  • Esterilizadas con radiación gamma y con lote estampado para un seguimiento preciso, además de suministrarse con un certificado de esterilización
  • Envasadas individualmente y listas para un único uso y su posterior eliminación
Especificaciones
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2 oz
Capacidad (métrico) 60 mL
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Pala
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para alejar la mano de la muestra, reduciendo el riesgo de contaminación, al tiempo que se evita el contacto accidental con el material de origen de la muestra y la exposición a sustancias peligrosas
Longitud (imperial) 7,62 in
Anchura (imperial) 1,62 in
Anchura (métrico) 4,1 cm
Dimensiones (L x An) 7,62 x 1,62 x 1,12 cm
Longitud del mango (imperial) 4,56 in
Longitud del mango (métrico) 11,6 cm
Material Poliestireno
Tipo de mango Doblado, curvado
Longitud (métrico) 19,4 cm