Learn More
Bel-Art™ Belpen™ Marcadores negros
Código de producto. 11705084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 paq.
Tamaño de la unidad:
3 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11705084 3 paq. 3 PCS
1 options
Código de producto. 11705084 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F133740000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.15€
    18.00€ / paquete de 3
    Ahorro 3.15€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Marcador excelente para la identificación en todos los tipos de instrumentos de plástico y vidrio del laboratorio
  • Cada marcador se suministra con una pinza práctica para bolsillo
  • Se utilizan con cualquier sistema de etiquetado Scienceware y Write-On™
  • Longitud total: 133mm (5,25 in)
  • La tinta es de secado rápido y resistente al agua, y resistirá la esterilización en autoclave
Especificaciones
Estilo de punta Punta de fieltro
Tipo de producto Rotulador marcador
Color Negro
Incluye Clip para bolsillo
Para utilizar con (aplicación) Ideal para identificación en todos los tipos de instrumental de vidrio y plástico de laboratorio
Cantidad 3 paq.
Longitud (imperial) 5,25 in